Learn More
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 241.31 |
| Percent Purity | 97% |