Learn More
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11360717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11360717 10 g 10g
10109662 1 g 1g
10458114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11360717 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01753EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 139768-71-1
Formula molecolare C14H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 241.308
InChI Key OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 241.31
Percent Purity 97%