Learn More
4-Benzyloxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30345233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345233 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345233 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28674010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxyacetophenone
CAS 54696-05-8
Formula molecolare C15H14O2
Quantità 10 g
Sinonimo 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-ethanone, 4'-(Benzyloxy)-acetophenone, 1-(4-Benzyloxyphenyl)ethanone, 1-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 4-Acetylphenyl Benzyl Ether, 4-Benzyloxyacetophenone, 4'-Benzyloxyacetophenone, NSC 56945, p-(Benzyloxy)acetophenone, p-(Phenylmethoxy)acetophenone
InChI Formula InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-7-9-15(10-8-14)17-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC Name 1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 226.27
Peso formulazione 226.0994