Learn More
4-Benzyloxybenzoic acid, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 11925141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11925141 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11925141 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442480050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxybenzoic acid
CAS 1486-51-7
Punto di fusione 187.0°C to 190.0°C
Punti di ebollizione 125.0°C (0.1 Torr)
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C14H12O3
Numero MDL MFCD00016527
Quantità 5 g
Sinonimo 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
InChI Key AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC Name 4-(benzyloxy)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 228.25
PubChem CID 73880
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Benzyloxy)benzoic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.