Learn More
4-Benzyloxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30339936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339936 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2878255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxybenzoic Acid
CAS 1486-51-7
Formula molecolare C14H12O3
Quantità 5 g
Sinonimo p-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Phenylmethoxy)benzoic Acid, BRL 14280, NSC 16633, p-(Benzyloxy)benzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC Name 4-phenylmethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 228.24
Peso formulazione 228.0786