Learn More
4-Benzyloxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Benzyloxybenzoic Acid |
| CAS | 1486-51-7 |
| Formula molecolare | C14H12O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | p-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Phenylmethoxy)benzoic Acid, BRL 14280, NSC 16633, p-(Benzyloxy)benzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC Name | 4-phenylmethoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.24 |
| Peso formulazione | 228.0786 |