Learn More
4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10713445 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713445 1 g Bottiglia in vetro 1g
10176913 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10713445 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 394030010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 52068-30-1 | Molecular Formula: C13H14N2O·HCl | Molecular Weight: 250.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52068-30-1
Formula molecolare C13H14N2O·HCl
Molecular Weight (g/mol) 250.73
Numero MDL MFCD00137741
InChI Key OVNUPJXMCMTQCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine monohydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazinehydrochloride, 4-phenylmethoxyphenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 3016725
IUPAC Name (4-phenylmethoxyphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 187°C to 189°C
Colore Brown to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Quantità 1 g
Peso formulazione 250.73
Percent Purity 98%
Forma fisica Fluffy Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.