Learn More
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 11965981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965981 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11965981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436221000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 120186-59-6 | C13H11BrMgO | 287.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
CAS 120186-59-6, 109-99-9
CAS min. % 19.48, 74.96
CAS max % 25.04, 80.52
Colore Colorless to Brown
Densità 1.0330g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C13H11BrMgO
Formula lineare C6H5CH2OC6H4MgBr
Numero MDL MFCD09039130
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.033
Sinonimo 4-benzyloxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 4-benzyloxy benzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 4-benzyloxy benzen-1-ide bromide, grignard reagent
InChI Key NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC Name magnesium;phenylmethoxybenzene;bromide
Molecular Weight (g/mol) 287.44
PubChem CID 11098170
Peso formulazione 287.43
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.