Learn More
4-Benzylphenol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17595525 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17595525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17595525 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121130010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 101-53-1
Formula molecolare C13H12O
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Numero MDL 00002384
InChI Key HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 4-benzylphenol
SMILES OC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Vettore alfa BENZYLPHENOL
Materiale o nome chimico 4-Benzylphenol
Punto di fusione 80°C to 85°C
Colore White to beige to brown
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH2C6H4OH
Quantità 1 g
Beilstein 06-675
Indice di Merck 15-1145
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals