Learn More
4-Benzylpiperidine, 98%
Codice prodotto. 10215880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10215880 100 g Bottiglia in vetro 100g
10743973 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10215880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161931000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31252-42-3
Formula molecolare C12H17N
Molecular Weight (g/mol) 175.28
Numero MDL MFCD00006006
InChI Key ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
PubChem CID 31738
IUPAC Name 4-benzylpiperidine
SMILES C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzylpiperidine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 6.0°C to 7.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 279.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5370 to 1.5390
Quantità 100 g
Beilstein 20, 296
Gravità specifica 0.99
Peso formulazione 175.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Viscous Liquid