Learn More
4-Benzylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10010610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10010610 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10665902 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10010610 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106160050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 2116-65-6
Formula molecolare C12H11N
Molecular Weight (g/mol) 169.23
Numero MDL MFCD00006443
InChI Key DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
PubChem CID 16458
IUPAC Name 4-benzylpyridine
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzylpyridine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9.0°C to 11.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 287.0°C
Punto d'infiammabilità 115°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2(C5H4N)
Indice di rifrazione 1.5810 to 1.5830
Quantità 5 mL
Beilstein 20, 426
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 169.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.