Learn More
4-Benzylpyridine, TRC
Codice prodotto. 17973665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17973665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2890055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzylpyridine
CAS 2116-65-6
Nomi componenti o analita 4-Benzylpyridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H11 N
Sinonimo 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES C(c1ccccc1)c2ccncc2
IUPAC Name 4-benzylpyridine
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 169.22
Quantità 5 g
Peso formulazione 169.0891