Learn More
4-Biphenyl isocyanate, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 438500050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 92-95-5 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 11955691
  • 182.00€ / 5g
Spedizione stimata: 06-08-2021
Identificatori chimici
92-95-5
195.22
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
3612319
O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
C13H9NO
MFCD00037089
4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
1-isocyanato-4-phenylbenzene
Specifica
4-Biphenyl isocyanate
110.0°C to 112.0°C (1.0 mmHg)
60.0°C to 61.0°C
92-95-5
100.0
C13H9NO
15,10271
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
1-isocyanato-4-phenylbenzene
3612319
Solution
Authentic
Brown to Orange
5g
96.0
96% min. (GC)
MFCD00037089
4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
195.22
195.22
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Biphenyl isocyanate, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
SDS Documenti
Certificati