Learn More
4-Biphenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11364116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
Dimensione della confezione:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364116 2 g 2g
11354116 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364116 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19243.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31603-77-7 | Molecular Formula: C14H11N | Molecular Weight: 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31603-77-7
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00016403
InChI Key HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
PubChem CID 35856
IUPAC Name 2-(4-phenylphenyl)acetonitrile
SMILES N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Biphenylacetonitrile
Punto di fusione 93°C to 97°C
Punti di ebollizione 146°C to 150°C (0.03 mmHg)
Quantità 2 g
Beilstein 1867255
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 97%