Learn More
4-Biphenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15575116 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15575116 25 g 25g
15555116 1 g 1g
15565116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15575116 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443790250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 31603-77-7
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00016403
InChI Key HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
PubChem CID 35856
IUPAC Name 2-(4-phenylphenyl)acetonitrile
SMILES N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Biphenylacetonitrile
Punto di fusione 95.0°C to 97.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Biphenylacetonitrile, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.