Learn More
4-Biphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228376
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
5122-94-1
C12H11BO2
198.03
MFCD00093311
XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid
151253
(4-phenylphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
5122-94-1
C12H11BO2
198.03
MFCD00093311
XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid
151253
(4-phenylphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Biphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 241.0°C to 245.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5C6H4B(OH)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 198.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Biphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.