Learn More
4-Biphenylcarbonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10409460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10409460 50 g 50g
10154090 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10409460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171250500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14002-51-8
Formula molecolare C13H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 216.66
Numero MDL MFCD00000692
InChI Key JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
PubChem CID 84151
IUPAC Name 4-phenylbenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Biphenylcarbonyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110°C to 114°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4COCl
Quantità 50 g
Beilstein 09, I, 280
Fieser 04,376; 07,282
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform,dmf
Peso formulazione 216.67
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Biphenylcarbonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.