Learn More
4-Biphenylcarboxaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10645712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10645712 5 g Bottiglia in vetro 5g
10294220 25 g Bottiglia in vetro 25g
10742895 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10645712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3218-36-8 | C13H10O | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3218-36-8
Formula molecolare C13H10O
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Numero MDL MFCD00006947
InChI Key ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
PubChem CID 76689
IUPAC Name 4-phenylbenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Biphenylcarboxaldehyde
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57.0°C to 60.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 184.0°C (11.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4CHO
Quantità 5 g
Beilstein 07, 430
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Biphenylcarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.