Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Biphenylcarboxaldehyde |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 57.0°C to 60.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 184.0°C (11.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5C6H4CHO |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Biphenylcarboxaldehyde
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.