Learn More
4-Biphenylsulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10702274 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10702274 5 g Bottiglia in vetro 5g
10035303 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10702274 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 391960050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 1623-93-4 | C12H9ClO2S | 252.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1623-93-4
Formula molecolare C12H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 252.71
Numero MDL MFCD00078658
InChI Key ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990
PubChem CID 74192
IUPAC Name 4-phenylbenzenesulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Biphenylsulfonyl chloride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 114.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4SO2Cl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Peso formulazione 252.72
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Biphenylsulfonyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.