Learn More
4-Biphenylylcarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30329208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329208 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329208 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB39784510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Biphenylylcarboxaldehyde
CAS 3218-36-8
Formula molecolare C13H10O
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Biphenylcarboxaldehyde, p-Phenyl-benzaldehyde, 4-Biphenylaldehyde, 4-Biphenylylcarboxaldehyde, 4-Formyl-1,1'-biphenyl, 4-Formylbiphenyl, 4-Phenylbenzaldehyde, Biphenyl-4-carbaldehyde, NSC 46066, p-Biphenylaldehyde, p-Biphenylcarboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, p-Phenylbenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMILES O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC Name 4-phenylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Peso formulazione 182.0732