Learn More
4-Biphenylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15445355
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15445355
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58355.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Biphenylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-44-0
Densità 0.994
Formula molecolare C12H9BrZn
Numero MDL MFCD02093780
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive; May form a precipitate
Sinonimo 4-biphenylzinc bromide, 4-biphenylzinc bromide solution, 1,1'-biphenyl-4-yl bromo zinc, 4-biphenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-biphenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-biphenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI Key PJCKUYSUPQKJDR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.C1=CC=C(C=C1)C1=CC=[C-]C=C1
IUPAC Name [1,1'-biphenyl]-4-ide; bromozincylium
Molecular Weight (g/mol) 298.49
PubChem CID 24722605
Peso formulazione 298.49