Learn More
4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone, TRC
Codice prodotto. 30138629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138629 500 mg 500mg
30136560 1 g 1g
30003276 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138629 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB434150500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-45-2
Formula molecolare C19 H14 O3
Molecular Weight (g/mol) 290.31
Sinonimo Aurin, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Rosalic Acid, Pararosolic Acid, Spirit Aurine, Corallin, Aurin 555, C.I. 43800, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Corallin Spirit Soluble;
IUPAC Name 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=O)C=C2)c3ccc(O)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
Peso formulazione 290.0943