Learn More
4-(Boc-amino)-1-methylpyrrole-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30346241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346241 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB618585250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Boc-amino)-1-methylpyrrole-2-carboxylic Acid
CAS 77716-11-1
Formula molecolare C11 H16 N2 O4
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-tert-Butoxycarbonylamino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-7-5-8(9(14)15)13(4)6-7/h5-6H,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)
SMILES Cn1cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc1C(=O)O
IUPAC Name 1-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pyrrole-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 240.256
Peso formulazione 240.111