Learn More
4-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15479527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15479527 5 g 5g
15489527 250 mg 250mg
15469527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15479527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52786.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 232275-73-9 | C12H14ClNO4 | 271.697 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 232275-73-9
Formula molecolare C12H14ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 271.697
Numero MDL MFCD02682164
InChI Key HDYBNYDKCZJPPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino-benzoic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chloro-benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chlorobenzoic acid, benzoic acid,2-chloro-4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 17750449
IUPAC Name 2-chloro-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 271.7
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.