Learn More
4-(Boc-amino)-3-iodopyridine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15483827
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15483827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28751.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 211029-67-3
Formula molecolare C10H13IN2O2
Molecular Weight (g/mol) 320.13
Numero MDL MFCD04973409
InChI Key FFJIDTLUJQCVAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-4-amino-3-iodopyridine, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 4-boc-amino-3-iodopyridine, tert-butyl 3-iodopyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 3-iodopyridin-4-yl carbamate, tert-butyl-3-iodo-4-pyridinyl carbamate, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamicacidtert-butylester, 3-iodopyridin-4-yl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-iodopyridin-4-yl carbamate, pubchem14123
PubChem CID 10903275
IUPAC Name tert-butyl N-(3-iodopyridin-4-yl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Boc-amino)-3-iodopyridine
Punto di fusione 79°C to 83°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 320.13
Percent Purity 96%