Learn More
4-(BOC-amino)benzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10794745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10794745
Marca: Thermo Scientific 426180010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 66493-39-8 | C12H15NO4 | 237.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66493-39-8
Formula molecolare C12H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 237.25
Numero MDL MFCD00037428
InChI Key ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
PubChem CID 2755931
IUPAC Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(BOC-amino)benzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 179°C to 181°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 237.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(BOC-amino)benzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.