Learn More
4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15440359
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440359 250 mg 250mg
15430359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15440359 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63587.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 885266-77-3 | C14H16N2O3 | 260.293 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 885266-77-3
Formula molecolare C14H16N2O3
Molecular Weight (g/mol) 260.293
Numero MDL MFCD04973990
InChI Key XKYBSNNENLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 3-formyl-1h-indol-4-ylcarbamate, tert-butyl n-3-formyl-1h-indol-4-yl carbamate, 3-formyl-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-1h-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 24720953
IUPAC Name tert-butyl N-(3-formyl-1H-indol-4-yl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C(=CN2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid