Learn More
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11474073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474073 100 g 100g
11454073 5 g 5g
11464073 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474073 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10314.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18282-59-2
Formula molecolare C6H3BrCl2
Molecular Weight (g/mol) 225.89
Numero MDL MFCD00040849
InChI Key CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
IUPAC Name 4-bromo-1,2-dichlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Punto di fusione 22°C to 25°C
Densità 1.781
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Quantità 100 g
Beilstein 1635735
Peso formulazione 225.91
Percent Purity ≥98%