Learn More
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30329677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329677 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68410525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
CAS 2859-78-1
Formula molecolare C8H9BrO2
Quantità 25 g
Sinonimo 4-Bromo-veratrole, 1,2-Dimethoxy-4-bromobenzene, 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,4-Dimethoxybromobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl bromide, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene, 4-Bromo-2-methoxyanisole, 4-Bromoveratrole, Bromoveratrole, NSC 36284
InChI Formula InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1ccc(Br)cc1OC
IUPAC Name 4-bromo-1,2-dimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Peso formulazione 215.9786