Learn More
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 97%
Codice prodotto. 10115660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10115660 25 g Bottiglia in vetro 25g
10117713 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10115660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307680250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2635-13-4
Formula molecolare C7H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Numero MDL MFCD00005821
InChI Key FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
SMILES BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1, 2-(methylenedioxy)benzene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Orange-Yellow
Densità 1.6600g/mL
Punti di ebollizione 85°C to 86°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5820 to 1.584
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.66
IUPAC Name 5-bromo-2H-1,3-benzodioxole
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid