Learn More
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 98%
Codice prodotto. 11499016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499016 500 g 500g
11389419 5 g 5g
11479016 25 g 25g
11489016 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11499016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17906.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2635-13-4
Formula molecolare C7H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Numero MDL MFCD00005821
InChI Key FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
SMILES BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene
Densità 1.669
Punti di ebollizione 228°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.584
Quantità 500 g
Beilstein 127407
IUPAC Name 5-bromo-1,3-benzodioxole
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 98%