Learn More
4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene |
| CAS | 2635-13-4 |
| Formula molecolare | C7H5BrO2 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Brc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC Name | 5-bromo-1,3-benzodioxole |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.02 |
| Peso formulazione | 199.9473 |