Learn More
4-Bromo-1-butanol (contains varying amounts of THF), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1-butanol |
| CAS | 33036-62-3 |
| Formula molecolare | C4H9BrO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-Bromobutan-1-ol, 4-bromobutanol, 4-Bromo-butan-1-ol, 1-Bromo-4-hydroxybutane, Tetramethylene bromohydrin, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2 |
| SMILES | BrCCCCO |
| IUPAC Name | 4-bromobutan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.02 |
| Peso formulazione | 151.9837 |