Learn More
4-Bromo-1-butene, 97%
Descrizione
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
Solubility
Miscible with water, benzene, ether and ethanol.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1-butene |
| Densità | 1.33 |
| Punti di ebollizione | 98°C to 100°C |
| Punto d'infiammabilità | 1°C |
| Indice di rifrazione | 1.463 |
| Quantità | 50 g |
| Numero UN | UN1993 |
| Beilstein | 1098377 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water,benzene,ether and ethanol. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Bromo-1-butene
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-1-butene