Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1-butene |
| Nota nome | 98+% |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Brown to Colorless |
| Densità | 1.3300g/mL |
| Punti di ebollizione | 98.0°C to 100.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 1°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Bromo-1-butene
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .