Learn More
4-Bromo-1-butene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1-butene |
| CAS | 5162-44-7 |
| Formula molecolare | C4H7Br |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobutene-1, Allylcarbinyl Bromide, Homoallyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2 |
| SMILES | BrCCC=C |
| IUPAC Name | 4-bromobut-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 135 |
| Peso formulazione | 133.9731 |