Learn More
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene, 98+%
Codice prodotto. 11339909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339909 5 g 5g
11349909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339909 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25613.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 289039-22-1 | C8H8BrCl | 219.506 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 289039-22-1
Formula molecolare C8H8BrCl
Molecular Weight (g/mol) 219.506
Numero MDL MFCD00672954
InChI Key ILQNJGBEXZUYOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-chloroethylbenzene, acmc-1cnam, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl benzene, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl-benzene
PubChem CID 44119401
IUPAC Name 4-bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Quantità 5 g
Peso formulazione 219.51
Percent Purity ≥98%