Learn More
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 11490717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490717 5 g 5g
11480717 1 g 1g
11400727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22523.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 364-73-8 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene is used in the synthesis of anti-inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene is used in the synthesis of anti-inflammatory agents.
Solubility
Difficult to mix.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 364-73-8
Formula molecolare C6H3BrFNO2
Molecular Weight (g/mol) 220.00
Numero MDL MFCD00129165
InChI Key UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-fluoronitrobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene, 2-fluoro-5-bromonitrobenzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro, pubchem1046, 5-bromo-fluoronitrobenzene, acmc-1cpc6, 5-bromo-2-fluronitrobenzene, ksc226i7f
PubChem CID 2736328
IUPAC Name 4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
Punto di fusione 18°C to 19°C
Densità 1.786
Punti di ebollizione 240°C to 241°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5768
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2329084
Informazioni di solubilità Difficult to mix.
Peso formulazione 220.01
Percent Purity 98%