Learn More
4-Bromo-1-indanone, 97%
Codice prodotto. 15453488
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453488 10 g 10g
15443488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15453488 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56937.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15115-60-3 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15115-60-3
Formula molecolare C9H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 211.06
Numero MDL MFCD01719772
InChI Key UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
IUPAC Name 4-bromo-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-indanone
Punto di fusione 95°C to 99°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 211.06
Percent Purity 97%