Learn More
4-Bromo-1-indanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10048039 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10048039 5 g Bottiglia in vetro 5g
10734787 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10048039 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427700050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15115-60-3 | Molecular Formula: C9H7BrO | Molecular Weight: 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15115-60-3
Formula molecolare C9H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 211.06
Numero MDL MFCD01719772
InChI Key UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
IUPAC Name 4-bromo-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-indanone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95°C to 99°C
Colore Orange to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 211.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder