Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-indole, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1-methyl-1H-indole |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| IUPAC Name | 4-bromo-1-methylindole |
| Peso formulazione | 210.07 |
| Percent Purity | 97% |