Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10357064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10357064 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10357064 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00323DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
CAS 146941-72-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4H6BrN3
Numero MDL MFCD00663065
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-ylamine, acmc-1bzbh, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-1-methyl
InChI Key WYPUMGAZSVZUGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(Br)C(N)=N1
IUPAC Name 4-bromo-1-methylpyrazol-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 176.02
PubChem CID 2735283
Peso formulazione 176.02
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche