Learn More
(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10694765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10694765 250 mg 250mg
10265884 1 g 1g
10265404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10694765 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63909CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 915707-65-2
Formula molecolare C5H7BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 191.028
Numero MDL MFCD06202888
InChI Key JFGLJTFTVBZOCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, pubchem23717
PubChem CID 24229713
IUPAC Name (4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C=C(C(=N1)CO)Br
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.03
Percent Purity 97%