Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10097879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10097879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10097879 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00324DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS 287922-71-8
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C5H4BrN3
Numero MDL MFCD00103545
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
InChI Key NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
IUPAC Name 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 186.01
PubChem CID 45594322
Peso formulazione 186.01