Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15416297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15416297 5 g 5g
15468495 250 mg 250mg
15406297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15416297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33484.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 287917-96-8 | Molecular Formula: C5H5BrN2O | Molecular Weight: 189.012 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287917-96-8
Formula molecolare C5H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 189.012
Numero MDL MFCD00103235
InChI Key KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735595
IUPAC Name 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carbaldehyde
SMILES CN1C=C(C(=N1)C=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 69°C to 71°C
Quantità 5 g
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl
Peso formulazione 189.01
Percent Purity 97%