Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11926251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11926251 5 g 5g
11916251 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11926251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447430050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 287917-96-8 | Molecular Formula: C5H5BrN2O | Molecular Weight: 189.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287917-96-8
Formula molecolare C5H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 189.01
InChI Key KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl
PubChem CID 2735595
IUPAC Name 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carbaldehyde
SMILES CN1C=C(C(=N1)C=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 71°C to 76°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 189.01
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.