Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10327364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10327364 250 mg 250mg
10443214 1 g 1g
10178224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10327364 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 84547-86-4
Formula molecolare C5H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.011
InChI Key LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 536013
IUPAC Name 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.01
Percent Purity 97%