Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701511
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
473528-88-0
C5H5BrN2O
189.012
MFCD03074341
GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
2794634
4-bromo-2-methylpyrazole-3-carbaldehyde
CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
473528-88-0
C5H5BrN2O
189.012
MFCD03074341
GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
2794634
4-bromo-2-methylpyrazole-3-carbaldehyde
CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
Peso formulazione 189.01
Percent Purity 97%