Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, ≥97%, Maybridge™
Marca: Maybridge MO00866DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 473528-88-0 Peso : 0.05100kg
Quantità | 1g |
---|
Identificatori chimici
473528-88-0 | |
189.012 | |
GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N | |
2794634 | |
CN1C(=C(C=N1)Br)C=O |
C5H5BrN2O | |
MFCD03074341 | |
4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde | |
4-bromo-2-methylpyrazole-3-carbaldehyde |
Specifica
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde | |
1g | |
97.0 | |
C5H5BrN2O | |
4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde | |
CN1C(=C(C=N1)Br)C=O | |
189.012 | |
189.01 |
Amber glass bottle | |
473528-88-0 | |
97% | |
MFCD03074341 | |
GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-methylpyrazole-3-carbaldehyde | |
2794634 | |
97% |